ASB-16 ≥99%
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Amidosulphobetaine-16
DG062 DG063
DG062EA 437 EUR InStock
DG062 DG063
ASB-16 ≥99%
ASB-16
  • Zwitterionic detergent
  • Aminosulfobetaine with C16 alkyl tail
  • In some cases superior than ASB-14
  • Useful for solubilizing proteins for 2D analysis
  • Optimal solubility achieved in urea-thiourea mixtures and not in urea alone
  • Reported to show better protein solubilization properties than CHAPS
  • ASB-16 has been shown to solubilize membrane proteins previously undetected
Formule: C₂₄H₅₀N₂O₄S
MW: 462,734 g/mol
Numéro CAS: 52562-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité