ASB-C8Ø (4-n-Octylbenzoylamidopropyldimethylammonio sulphobetaine)
Fournisseur: G Bioscienes
DG064EA 578 EUR InStock
DG064
ASB-C8Ø (4-n-Octylbenzoylamidopropyldimethylammonio sulphobetaine)
ASB-C8Ø (4-n-Octylbenzoylamidopropyldimethylammonio sulphobetaine)
A Zwitterionic aminosulfobetaine with an aromatic core that stabilizes and solubilizes integral membrane proteins.
Formule: C₂₃H₄₀N₂O₄S
MW: 440,6 g/mol
Numéro CAS: 216667-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité