Monochloramine TNT reagent set
Fournisseur: Hach
HACH2805145EA 204 EUR InStock
HACH2805145
Monochloramine TNT reagent set
Kits de tests environnementaux
For determination of Monochloramine by the Indophenol Test 'N Tube™ method.
  • Test 'N Tube products provide safe, convenient testing
  • Easy ordering
Up to 50 tests/reagent set.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité