Standards for Lead paint films for childrens' products, NIST-2569
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-2569EA 1640 EUR InStock
PROONIST-2569
Standards for Lead paint films for childrens' products, NIST-2569
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Analyte details: lead at <0,2 ppm | 85,0 ppm | 314,4 ppm
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité