VWR®, Cryoboîtes, en PP, conditionnées à plat
Fournisseur: VWR
VWR®
479-4005EA 105 EUR InStock
479-4005 479-4006 479-4003 479-4004 479-4001 479-4002
VWR®, Cryoboîtes, en PP, conditionnées à plat
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Fabriquées en film PP mince ou ondulé.
  • Boîtes à montage facile, conditionnées et expédiées à plat
  • Plus durables que les boîtes en carton, car non sensibles à l'humidité
  • Réduisent considérablement les risques de moisissure
  • Séparateurs inclus avec les boîtes
  • Stockage jusqu'à –80 °C
Conçues dans un esprit de durabilité, elles sont fabriquées en polypropylène ondulé spécialement formulé ou dans un film mince de polypropylène. Grâce à sa grande durabilité, le polypropylène a une plus grande durée de vie que les boîtes en carton, qui sont susceptibles de se ramollir et de produire de la poussière, et peut être congelé et décongelé plusieurs fois sans problème. Les cryoboîtes sont fournies 'conditionnées à plat', ce qui élimine le souci d'empilage et réduit l'espace requis pour le stockage.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité