VWR®, Lames de microscopie simples
Fournisseur: VWR
VWR®
631-1160EA 122 EUR InStock
631-1160
VWR®, Lames de microscopie simples
Lames Lames de microscopes
Lames de microscopie à bords rodés conçues pour les analyses de sang ou de liquides humains.
  • Durée de vie de 60 mois
  • Bords lisses afin de garantir la sécurité de fonctionnement
Adaptées aux applications hématologiques et microbiologiques.
Conditionnement: 50 pièces par boîte. 50 boîtes par caisse.
Attention: Les articles fragiles doivent être stockés au sec et dans des conditions de température du laboratoire appropriées.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité