Éthanol 70% (v/v), KLINIPATH
Fournisseur: KLINIPATH (PL)
4070-9001 4070-9010
VWRK4070-9001EA 62.7 EUR InStock
VWRK4070-9001 VWRK4070-9010
Éthanol 70% (v/v), KLINIPATH
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité