Combustion trays, ceramic, AL24
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
33187.KFEA 463 EUR InStock
33187.KF
Combustion trays, ceramic, AL24
Nacelles Nacelles de combustion
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL24.
Slightly porous, good resistance to thermal shock, extremely good creep strength.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité