VWR®, Distributeurs pour lunettes de sécurité
Fournisseur: VWR Collection
113-8687EA 242 EUR InStock
113-8687 111-2278
VWR®, Distributeurs pour lunettes de sécurité
Distributeurs d'EPI
Les distributeurs en acrylique transparent permettent un accès facile aux accessoires de sécurité.
  • Conception ergonomique pour une distribution facile
  • Un couvercle à charnière protège les lunettes de la poussière et des débris.
  • Montage sur comptoir ou mural (vis fournies)
  • Le grand distributeur contient environ 20 paires de lunettes, le petit distributeur environ 10 paires.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité