Essuyeurs à usage général, Multitex® Ultra z 70
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
11146-70 10146-70
ZVGA11146-70EA 125 EUR InStock
ZVGA11146-70 ZVGA10146-70
Essuyeurs à usage général, Multitex® Ultra z 70
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
These high-quality non woven wipes made from PP and cellulose fibres are ideal for the easy removal of greasy and oily substances.
  • Disposable
  • Very high absorbency
  • Very tear-resistant, even when wet
  • Can be used with most solvents
Ideal for use in sensitive work areas, such as precision mechanics, electrical and automotive industries, and in paint shops.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité