Wipe rolls, Multitex® Premium extra z 80
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
11142-80B 11142-80W
ZVGA11142-80BEA 117 EUR InStock
ZVGA11142-80B ZVGA11142-80W
Wipe rolls, Multitex® Premium extra z 80
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
These high-quality non woven wipes are suitable for moist and dry cleaning applications.
  • Disposable
  • Very soft and durable
  • Can absorb large amounts of liquid
  • Tear-resistant, solvent-resistant and food-safe
Ideal for use in sensitive work areas, such as precision mechanics, electrical and automotive industries, and in restaurants and food processing industries.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité