Agent neutralisants pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® Z
Fournisseur: Dr. Weigert
420233 420230 420226 420287
148-3212EA 104 EUR InStock
148-3212 148-3214 148-0164 WEIG420287
Agent neutralisants pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® Z
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
neodisher® Z
  • Concentré d'acide liquide pour la neutralisation des résidus alcalins dans le cycle de nettoyage automatisé principal ou pour le pré-nettoyage à l'acide de la verrerie de laboratoire. Sans phosphates ni surfactants
  • Composants: acides organiques
  • Dosage: 1 - 2 ml/l pour la neutralisation; 2 - 5 ml/l à 40 - 60 °C pour le pré-nettoyage à l'acide
Remarque: les matériaux étant corrosifs ou irritants, ces derniers doivent être choisis avec soin pour le nettoyage des produits en aluminium et en titane. Merci de lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité