Meat homogenate - nutrients, NIST-1546A
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-1546AEA 0 EUR InStock
PROONIST-1546A
Meat homogenate - nutrients, NIST-1546A
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This standard reference material is intended for determining fatty acids, cholestrol, proximates, calories, elements, vitamins and amino acids in canned meat products and similiar materials. The meat homogenate is a mixture of pork and chicken products blended together in a commercial process.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité