Residual fuel oil - sulphur, NIST-1622E reference material
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-1622EEA 1150 EUR InStock
PROONIST-1622E
Residual fuel oil - sulphur, NIST-1622E reference material
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This reference standards are intended for use in the calibration of instruments and the evaluation of methods used in the determination of total sulphur in fuel oils and materials of similar matrix.
A unit consists of 100 ml of commercial No.6 residual fuel oil as defined by ASTM D396-95 standard specification for fuel oils.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité