Peanut butter, NIST-2387 standard
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-2387EA 2360 EUR InStock
PROONIST-2387
Peanut butter, NIST-2387 standard
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
This reference material intended to use in validating methods for determining fat, fatty acids, trace elements and tocopherol.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité