Coal fly ash - constituents
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-2689 NIST-2690 NIST-2691
PROONIST-2689EA 1260 EUR InStock
PROONIST-2689 PROONIST-2690 PROONIST-2691
Coal fly ash - constituents
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
These reference standard is intended for use in the evaluation of analytical methods used for the classification of coal fly ash and for the determination of constituent elements in coal fly ash or materials of a similar matrix.
A unit consists of three 10 g hermetically sealed glass vials of fly ash pulverised to less than 145 µm particle size and blended to a high degree of homogeneity.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité