Iron ore
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-690 NIST-691 NIST-692 NIST-693
PROONIST-690EA 1040 EUR InStock
PROONIST-690 PROONIST-691 PROONIST-692 PROONIST-693
Iron ore
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
This reference standard is intended for use in checking chemical methods of analysis and in the calibration with instrumental methods of analysis.
Certifications: Traceable to NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité