Organic reference standard, fortified human milk - organic contaminants, NIST SRM 1954
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-1954EA 1830 EUR InStock
PROONIST-1954
Organic reference standard, fortified human milk - organic contaminants, NIST SRM 1954
Étalons Étalons organiques
This reference standard intended for use in evaluating analytical methods for the determination of selected polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, chlorinated pesticides and polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in human milk and similar matrices.
A unit consists of five bottles of approximately 5 ml fortified human milk.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité