Beryllium standard solution
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-3105AEA 1590 EUR InStock
PROONIST-3105A
Beryllium standard solution
Étalons Étalons cationiques Standards de béryllium
This reference standard solution is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of beryllium.
A unit consists of five 10 ml sealed borosilicate glass ampoules of solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of beryllium.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité