Détergent liquide pour le nettoyage manuel du verre, neodisher® LM 3
Fournisseur: Dr. Weigert
440030 440049
148-3162EA 257 EUR InStock
148-3162 141-0940
Détergent liquide pour le nettoyage manuel du verre, neodisher® LM 3
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
For manually cleaning and pre-cleaning of laboratory glassware as well as for the cleaning of pipettes and viscometers in special washers. Especially suitable for the cleaning of laboratory glassware in water, phosphates and metal laboratories and laboratories where enzymatic and serological analyses are conducted.
  • Pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire, en machine ou à la main
  • Composants: < 5% de surfactants amphotériques
  • Dosage: 0,2 - 20%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité