Trays for Grant SUB water baths
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
SBT36 SBT6
462-8352EA 114 EUR InStock
462-8352 462-8131
Trays for Grant SUB water baths
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Stainless steel perforated base trays enable baths to be used as an unstirred bath.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité