Yttrium standard solution, NIST-3167A
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-3167AEA 1620 EUR InStock
PROONIST-3167A
Yttrium standard solution, NIST-3167A
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
This standard reference material is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of yttrium.
A unit consists of five 10 ml sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically from high-purity yttrium (Ⅲ) oxide to contain a known mass fraction of yttrium.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité