Ginkgo biloba (extract), NIST-3247
Fournisseur: LGC Standards
PROONIST-3247EA 1810 EUR InStock
PROONIST-3247
Ginkgo biloba (extract), NIST-3247
Étalons Étalons organiques
This standard reference material is intended primarily for use in validating analytical methods for the determination of flavonoids, terpene lactones and toxic elements in ginkgo biloba extracts and similar matrices. It can be also used for quality assurance when assigning values to in-house control materials.
A unit consists of five bottles, each containing approximately 1 g of extract.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité