Waste bin, PUSH
Fournisseur: Kaiser & Kraft
PUSH
134-0508EA 0 EUR InStock
134-0508
Waste bin, PUSH
Poubelles Conteneurs de déchets
Stainless steel, galvanised inner bin.
  • Floor protection ring made from plastic
  • Durable, black plastic hood with selfclosing access flap
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité