L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Overhead stirrer tools, radial stirrers (IKA)
Fournisseur: IKA
20001206 20001207 20001208
IKAA20001206EA 355 EUR InStock
IKAA20001206 IKAA20001207 IKAA20001208
Overhead stirrer tools, radial stirrers (IKA)
Agitateurs Outils d'agitation
These stirring blades can be used for aerating low viscosity media and homogenising solids in liquids.
  • Ideal for drawing the material to be mixed from the top and bottom
  • Generates a radial flow
  • Can be used at medium to high speeds
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité