Crucibles, porcelain
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5665 5666 5667 5668
USBE5665EA 6.1 EUR InStock
USBE5665 USBE5666 USBE5667 USBE5668
Crucibles, porcelain
Creusets
These crucibles are made from glazed porcelain.
  • Temperature resistant up to 1000 °C
Certifications: DIN 12904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité