Volumetric flask, class A, glass, with stopper
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
3.668.00214 3.668.00314 3.668.005 3.668.050 3.668.060 3.668.150.BL
WITG3.668.00214EA 11.3 EUR InStock
WITG3.668.00214 WITG3.668.00314 WITG3.668.005 WITG3.668.050 WITG3.668.060 WITG3.668.150.BL
Volumetric flask, class A, glass, with stopper
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3, with hollow glass stopper.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Certifications: DIN EN ISO 1042 and DE-M marked.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité