(±)-Alliin ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: (±)-Allyl-L-cysteine sulphoxide
14001-5 14001-10 14001-50
CAYM14001-5EA 146 EUR InStock
CAYM14001-5 CAYM14001-10 CAYM14001-50
(±)-Alliin ≥98%, solide cristallin
(±)-Alliin
Alliin is a cysteine sulfoxide constituent of garlic that is converted by alliinase to allicin, which imparts its pungent aroma and flavor.
  • A crystalline solid
Alliin exhibits anti-cancer, anti-microbial, anti-hypertensive, cardioprotective, and anti-oxidant activities. It has been shown to inhibit squalene monooxygenase, a rate-limiting step in the downstream pathway of cholesterol biosynthesis, with an IC50 value of 120 μM.
MW: 177,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 17795-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité