Volumetric flasks, class A, Duran glass, NS plastic stopper
Fournisseur: Kohler
228-5154EA 65.6 EUR InStock
228-5154 228-5150 228-5152
Volumetric flasks, class A, Duran glass, NS plastic stopper
Ballons Fioles jaugées
Volumetric flasks are made of borosilicate glass with NS plastic (PE) stopper.
  • With blue markings
  • With standard ground joint
  • Good chemical and temperature resistance
Certifications: Class A; DIN 12 664; ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité