Pierce™ Spin Columns, Snap Cap
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce™
PIER69725EA 199 EUR InStock
PIER69725
Pierce™ Spin Columns, Snap Cap
Filtres Filtres pour centrifugation
Pierce™ snap cap spin columns are convenient tools for manipulating small volumes of affinity supports (20 to 500 µl) for protein purification.
  • Column volume: 1 ml
  • Resin volume: 20 to 500 µl
  • Filter type: Polyethylene filter, ~30 µm pore size
  • Cap: Attached snap-cap (no cap on collection tube); press-on bottom caps
Applications include affinity purification/affinity chromatography, immunodepletion, immunoprecipitation (IP), and co-immunoprecipitation (co-IP).
Format: Microcentrifuge, spin column
Column type: Empty column
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité