δ-methrin ≥98% (par CCM), solide blanc, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
253300-10EA 244 EUR InStock
253300-10
δ-methrin ≥98% (par CCM), solide blanc, Calbiochem®
Deltamethrin
Deltamethrin is a synthetic type II pyrethroid that acts as a potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC50 = 100 pM). Also have varied effects on ion channels. Causes an increase in neurotransmitter release at synapses, and increases intrasynaptosomal Ca2+ levels.
Formule: C₂₂H₁₉Br₂NO₃
MW: 505,206 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00870122
Numéro CAS: 52918-63-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité