Éthanol Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals
85824.360EA 51.7 EUR InStock
85824.360 85824.440
Éthanol Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Éthanol Eurodenatured
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (V/V) min. 93.8%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité