Éthanol Eurodenatured ≥99%, TechniSolv® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals
85823.360EA 57.3 EUR InStock
85823.360 85823.440
Éthanol Eurodenatured ≥99%, TechniSolv® (1:1:1)
Éthanol Eurodenatured
Completely denatured alcohol (CDA).
The (1:1:1) denaturant is in compliance with European legislation and comprises methyl ethyl ketone (MEK) 1% v/v and 2- propanol (IPA) 1% v/v and denatonium benzoate 1 g/100 litres. (All figures based on the ethanol content, not on any percentage of water present)
Denatonium benzoate (a tasting agent) is also known by several trade names including, Bitrex, BITTERANT-b, BITTER+PLUS.
Formule: H₃CCH₂OH
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (V/V) min. 97.2%
Denatonium benzoate (ppm) 12.3 - 14.7 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.97 - 1.13 %
2-Propanol (V/V) 0.97 - 1.13%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité