L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanol Eurodenatured 96, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Fournisseur: VWR Chemicals
85829.290EA 24 EUR InStock
85829.290 85829.320 85829.360 85829.410 85829.460 85829.550
Éthanol Eurodenatured 96, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Éthanol Eurodenatured
Formule: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (V/V) min. 93%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité