Avantor® Partisil SCX, colonnes HPLC
Fournisseur: Avantor
P10SCX-100AEA 1130 EUR InStock
P10SCX-100A P10SCX-250A P10SCX-10C5 P5SCX-250A P5SCX-125A P5SCX-150A P10SCX-150A P10SCX-250AF P5SCX-100A P5SCX-100AM P5SCX-10C5 P5SCX-10CM5 P5SCX-250AF P5SCX-50A P10SCX-10C5-SK
Avantor® Partisil SCX, colonnes HPLC
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Partisil® a été l'une des premières silices irrégulières disponibles dans le commerce. Sa grande surface lui confère une capacité de chargement élevée.
  • Facile à utiliser
  • Silice poreuse irrégulière
Avantor® Partisil® SCX est une phase d'échange cationique forte basée sur des groupes d'acide benzènesulfonique et est stable dans la gamme de pH de 1,5 à 7,0. À des pH intermédiaires, l'utilisation d'une colonne de conditionnement de l'éluant Solvecon est recommandée pour améliorer la durée de vie de la colonne. Convient pour les nucléosides, les acides aminés, les polyamines, les médicaments et autres espèces cationiques.
Attention: *À utiliser avec le support autonome HI-161 et le coupleur de colonne HI-081, voir 'Supports et accessoires pour colonnes HPLC Guard'.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité