Lens cleaning tissues
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
146099 146100 146102 146103 146104
BINZ146099EA 2.7 EUR InStock
BINZ146099 BINZ146100 BINZ146102 BINZ146103 BINZ146104
Lens cleaning tissues
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes optiques
These very fine lens cleaning tissues are made of pure manila vegetable fibre.
  • Non abrasive
Lint-free paper for cleaning of optical surfaces such as lenses and mirrors of microscopes, etc.
12 g/m²
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité