Novabiochem® Fmoc-Ala-Thr(Psi(Me,Me)pro)-OH
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.52180.0001 8.52180.0005 8.52180.0025 8.52180.0100
05-20-1005-1EA 75.5 EUR InStock
05-20-1005-1 05-20-1005-5 8.52180.0025 NOVA8.52180.0100
Novabiochem® Fmoc-Ala-Thr(Psi(Me,Me)pro)-OH
Protéines et Peptides
The purity of this protein is measured as 97% by TLC and HPLC method.
  • Powder in form
  • Single impurities (HPLC, area%): <1,00% (a/a)
  • Acetate (IC): <0,1%
  • Ethyl acetate (HS-GC): <2,0%
  • Optical rotation α 25/D: –34,0 to –28,0°
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité