Anti-Cyclophilin B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA03229EA 550 EUR InStock
BSBTA03229
Anti-Cyclophilin B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cyclophilin B detection. Tested with WB, IHC-P, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: Cyclophilin B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité