Anti-VE Cadherin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA02632-1EA 550 EUR InStock
BSBTA02632-1
Anti-VE Cadherin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for VE Cadherin detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: VE Cadherin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité