Anti-EPO Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00427-2EA 579 EUR InStock
BSBTA00427-2
Anti-EPO Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for EPO Receptor detection. Tested with WB, Direct ELISA in Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: EPO Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité