Anti-Kallikrein 6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01882-2EA 579 EUR InStock
BSBTA01882-2
Anti-Kallikrein 6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Kallikrein 6 detection. Tested with WB, Direct ELISA in Human.
Type: Primary
Antigen: Kallikrein 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité