Anti-Neuropeptide S Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01290-1EA 579 EUR InStock
BSBTA01290-1
Anti-Neuropeptide S Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Neuropeptide S detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: Neuropeptide S
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité