Anti-B2M Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA00456-1EA 550 EUR InStock
BSBTA00456-1
Anti-B2M Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Beta-2-microglobulin(B2M) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Type: Primary
Antigen: B2M
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité