Anti-DVL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA03577EA 579 EUR InStock
BSBTA03577
Anti-DVL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Segment polarity protein dishevelled homolog DVL-3(DVL3) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: DVL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité