Anti-Ly6a Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA30403EA 579 EUR InStock
BSBTA30403
Anti-Ly6a Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Lymphocyte antigen 6A-2/6E-1(Ly6a) detection. Tested with WB in Mouse.
Type: Primary
Antigen: Ly6a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité