Anti-PPIA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTA01308EA 550 EUR InStock
BSBTA01308
Anti-PPIA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A(PPIA) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.
Type: Primary
Antigen: PPIA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité