Containers, stainless steel
Fournisseur: Sampling Systems
A416-1 A416-10 A416-20 A416-5 A416-8 A416-2 A416-15
300-0408EA 498 EUR InStock
300-0408 300-0409 300-0412 300-0413 300-0414 300-0411 300-0410
Containers, stainless steel
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
These containers are made of 316L stainless. The high quality crevice-free finish makes these containers ideal for powders, liquids and most demanding applications.
  • Multipurpose containers
  • Robust construction
  • All welds ground and polished
  • Standard 102 or 51 mm lid (Tri-ferrule style)
  • Complete with lid, silicone gasket and clamp band
The handy 101,6 mm tri clamp connection on the top of the containers can be used to clamp on to existing similar equipment.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité