IHC PAP pens
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502320001 ADI9502330001
ENZOADI9502320001EA 107 EUR InStock
ENZOADI9502320001 ENZOADI9502330001
IHC PAP pens
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
The IHC PAP pen provides a hydrophobic barrier when a circle is drawn around a specimen on a glass slide.
The IHC PAP (mini) pen is especially useful when working with multiple sections on a single slide because its tip is smaller than IHC PAP pen.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité