Cleaning agent, TICKOPUR RW 77
Fournisseur: Bandelin
TICKOPUR
142-1953EA 56.6 EUR InStock
142-1953
Cleaning agent, TICKOPUR RW 77
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Cleaning agent suitable for cleaning of ultrasonic bath. It can be used to clean glass, metal, ceramics, plastic, rubber and removes grease, oils, wax, protein, pigments, etc.
  • Contains ammonia
  • pH 9,9 at 1%
  • Emulsifying
  • Phosphate-free
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité