Recombinant rLysozyme™
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
71110-3 71110-4 71110-5
71110-3EA 80.6 EUR InStock
71110-3 71110-4 71110-5
Recombinant rLysozyme™
Enzymes
rLysozyme™ solution contains a highly purified and stabilised recombinant lysozyme that can be used for lysis of gram negative bacteria, such as E. coli.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité